Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,20 | |
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 547,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
InChI key
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| format neat | format - | format - | format - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Desoxycytidin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D8006-1G | 04061826035542 |
| D8006-10G | 04061832849652 |