Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 143,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 286,00 € 243,10 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 876,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
99-100%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
SMILES string
O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
InChI key
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 99-100% | assay 99-100% | assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Desoxyguanosin Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?