D0736000
Dextran 70 für die Kalibrierung
Dextran 70 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dextran
chemische Klasse(n) des Analyten
oligosaccharides
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)