Wichtige Dokumente
Y0000682
Noradrenalin Unreinheit E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Chlor-3′,4′-Dihydroxyacetophenon, 4-(Chloracetyl)catechol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
noradrenaline
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
174-176 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2
InChIKey
LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)