Merck
CRM027
Supelco
Spurenmetalle - Sandiger Lehm 10
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Beschreibung
Product CRM027 has been discontinued. Product SQC001-30G may be an acceptable replacement
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM027-050
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH-Wert
7.17
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wurde aus einer natürlich kontaminierten Matrix produziert und zertifiziert und wurde nicht aufkonzentriert oder in irgendeiner Weise verändert. Analytische Daten für die Zertifizierung wurden unter Verwendung von USEPA SW846, 3. Auflage Methoden 3050 (Heizblock) und 3051 (Mikrowelle) mit Salpetersäure-Extraktion erhalten. Die Analyse wurde nach USEPA-Methoden 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) und 7000 (AES) durchgeführt.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
The following elements are not certified and are included for information only:
  • B, Mo, Si, Tl
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Analyt
Beschreibung
    Aluminum
    Antimony
    Arsenic
    Barium
    Beryllium
    Boron
    Cadmium
    Calcium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Iron
    Lead
    Magnesium
    Manganese
    Mercury
    Molybdenum
    Nickel
    Potassium
    Selenium
    Silicon
    Silver
    Sodium
    Strontium
    Thallium
    Vanadium
    Zinc
    Alle anzeigen (27)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karolina Lewińska et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(2), 70-70 (2019-01-16)
Great concern has been recently focused on antimony in the environment due to the potential risks posed by this metalloid to humans. In Poland, the concentrations of Sb in soils have not been well recognized. The aim of this study