Merck
CLNSED2
Supelco
Reines Sediment Nr. 2
Größe auswählen
250 G
€ 303,00
€ 303,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 303,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 303,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 250 g
Hersteller/Markenname
RTC CLNSED-2-100
Matrix
soil
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-30°C
Sonstige Hinweise
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)