Fortfahren mit
C0706
Citronensäure Monohydrat
BioXtra, ≥99.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 249,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-069-1
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
MDL number:
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
ash
≤0.02%
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid is one of the fruits acids. It is present in various citrus fruits and vegetables.
Application
Citric acid monohydrate has been used:
  • as carbon source of carbon nanodot synthesis
  • in the preparation of citric acid monohydrate solution/buffer of pH-6.0 for tissue sample preparation
  • to treat various samples in citric acid solubilisation technique
Biochem/physiol Actions
Citric acid plays a major role in textile, food, pharmaceutical, metal and chemical industries. Melting citric acid monohydrate can give rise to itaconic anhydride. The crystals of citric acid monohydrate has the ability to preserve water up to 56 degree celsius.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2710233114C7129
description
BioXtra, ≥99.5%
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance), grit
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.5-102%
description
reagent grade, ≥98% (GC/titration)
assay
≥99.5%
assay
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
assay
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance), 99.5-102%
assay
≥98% (GC/titration)
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
grit
form
solid
form
powder
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless (Turbidity)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citronensäure Monohydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)