Merck
BCR636
Menschliches Blut (Pb und Cd)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
1 SET
€ 170,00
€ 170,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 SET
€ 170,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 170,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
clinical testing
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR636
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)