Fortfahren mit
BCR635
Menschliches Blut (Pb und Cd)
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
clinical testing
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Application
Human blood (Pb and Cd) may be used as a reference material for the total analysis of microsamples of human blood to detect the presence of cadmium and lead, using high-temperature torch integrated sample introduction system (TISIS) with inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS).
Analysis Note
For more information please see:
BCR635
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR636ERMCE196BCR522
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
BCR®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Menschliches Blut (Pb und Cd)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg