Merck
BCR450
Natürliches Milchpulver (PCB′s )
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
20 G
€ 300,00
€ 300,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 G
€ 300,00
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
€ 300,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
agriculture
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR450
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28
Matrix Group: Dairy products and eggs
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)