Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
210-044-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(C)=O)cc2)c3ccccn3
InChI
1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
InChI key
KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM4(1132)
General description
Bisacodyl is a diphenylmethane derivative, mainly used as a stimulant laxative for treating constipation.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisacodyl
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?