Merck
A0153000
Acetylcystein-Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N,S-Diacetyl-L-cystein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acetylcysteine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChIKey
HSPYGHDTVQJUDE-LURJTMIESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Acetylcysteine impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
A L Weber
Journal of molecular evolution, 17(2), 103-107 (1981-01-01)
The thioester, N,S-diacetylcysteine, is formed during the illumination of phosphate buffered (pH 7.0) aqueous solutions of acetaldehyde and N,N'-diacetylcystine with ultraviolet light. The yield of N,S-diacetylcysteine relative to N-acetylcysteine and unidentified products progressively increases as ultraviolet light below 239 nm