Fortfahren mit
655600
2-(Aminomethyl)-1-Ethylpyrrolidin
97%
Synonym(e):
(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methylamine, (±)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine, 1-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, 1-Ethyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine, 1-Ethyl-2-pyrrolidinemethylamine, N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
247-466-3
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
58-60 °C/16 mmHg (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN1CCCC1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI key
UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)