Merck
96566
Supelco
1-Propanol
analytical standard
Synonym(e):
Propylalkohol
Größe auswählen
5 ML
€ 160,00
10 ML
€ 284,00
€ 160,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 160,00
10 ML
€ 284,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
1098242
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 160,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9% (GC)
Selbstzündungstemp.
700 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
13.7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.385
bp
97 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−127 °C (lit.)
Dichte
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Propanol ist eine flüchtige Verbindung mit einem charakteristischen Aroma, die häufig in alkoholischen und fruchtigen Getränken vorkommt.
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Alle verfügbaren Referenzmaterialien für die in 10/2011 aufgeführten Substanzen finden Sie hier
Anwendung
Der Analysestandard kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Bestimmung von Acetaldehyd, Methanol und höheren Alkoholen in verschiedenen Spirituosenproben durch Dampfraum-Gaschromatografie (HS-GC), die an einen Flammenionisationsdetektor (FID) gekoppelt ist
  • Identifizierung von wichtigen Duftstoffen in Chixian-Aroma-artigen Spirituosen mittels Gaschromatografie-Olfaktometrie und weitere Bestimmung der alkoholischen Duftstoffe mittels GC-FID
  • Analyse von 56 illegalen Alkoholproben zum Nachweis des Vorliegens von Methanol und seinen Derivaten mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS)
  • Nachweis und Quantifizierung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in 75 Spirituosenproben mittels Gaschromatografie in Kombination mit Massenspektrometrie (GC-MS)
  • Qualitative und quantitative Analyse von 10 flüchtigen organischen Verbindungen aus verschiedenen Chemikalienklassen in trinkbaren Spirituosen auf Grundlage von Molke während verschiedener Stufen der Destillation
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Multi-method analysis of matured distilled alcoholic beverages for brand identification
Lehtonen JP, et al.
European Food Research and Technology, 208(5-6), 413-417 (1999)
Headspace solid-phase microextraction gas chromatography?mass spectrometry determination of volatile compounds in different varieties of African star apple fruit (Chrysophillum albidum).
Lasekan O, et al.
Food Chemistry, 141(3), 2089-2097 (2013)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose
Dieuwke Sevenster et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6121), 830-833 (2013-02-16)
Although reconsolidation opens up new avenues to erase excessive fear memory, subtle boundary conditions put constraints on retrieval-induced plasticity. Reconsolidation may only take place when memory reactivation involves an experience that engages new learning (prediction error). Thus far, it has
Anja K K Rahn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8743-8751 (2013-08-24)
Chloropropanol (CP) esters are part of an emerging group of process-induced toxicants that are considered as potential health hazards particularly in palm oil. Mass spectrometry-based methodologies for identification of CP esters in food are critical in overcoming the challenges associated
Artikel
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf