Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 41,80 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %, 100 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC) | description ACS reagent, ≥99% | description ReagentPlus®, ≥99% |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent | grade - |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanol
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-41-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?