Merck
93967
Sigma-Aldrich
Erdnussöl gehärtet
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Arachidis oleum hydrogenatus, Arachidis oleum hydrogenatum, Arachisöl gehärtet
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
paste
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lipid-Typ
oils
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C30H45N9O5/c31-15-5-4-9-23(26(33)41)37-29(44)25(18-19-7-2-1-3-8-19)39-28(43)24(10-6-16-36-30(34)35)38-27(42)22(32)17-20-11-13-21(40)14-12-20/h1-3,7-8,11-14,22-25,40H,4-6,9-10,15-18,31-32H2,(H2,33,41)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)/t22-,23-,24+,25-/m0/s1
InChIKey
UEVAHGMTRWGMTB-JBXUNAHCSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)