Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
density
0.91 g/mL at 20 °C
application(s)
research use (small molecule)
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?