This is not a pharmaceutical grade product. It is intended for research use only. Unfortunately, no pharmaceutical grade peanut oil is offered at this time.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 64,20 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 211,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
peanut oil
Quality Segment
form
liquid
composition
Unsaturated fatty acids, ~80%
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
oleic acid
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Erdnussöl wird aus Arachis hypogaea L extrahiert und ist eine Quelle für Speiseöl in tropischen Regionen. Erdnussöl hat eine hohe Konzentration an Oleinsäure und Linolsäure. Es wird in vielen industriellen Anwendungen genutzt, z. B. Seife, Kosmetika usw.
Application
Erdnussöl wird auch für die Herstellung von Tamoxifen-Stammlösung eingesetzt. Es wird auch zum Lösen der Pestizid- und Fungizidverbindungen für In-vivo-Studien eingesetzt.
Nichtpolares Lösungsmittel, besteht Großteils aus langkettigen Glyceriden von Fettsäuren, wird zum Transport von lipophilen Verbindungen eingesetzt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source peanut oil | biological source plant (Gossypium hirsutum L.) | biological source - | biological source maize |
| functional group oleic acid | functional group - | functional group ester, oleic acid | functional group ester |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| form liquid | form liquid | form viscous liquid | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erdnussöl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is this considered pharmaceutical grade?