Merck
92650
Millipore
Strep-B-ChromoSelect-Selektiv-Supplement
suitable for microbiology
Größe auswählen
1 VIAL
€ 31,00
5 VIALS
€ 140,00
€ 31,00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
€ 31,00
5 VIALS
€ 140,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NB.21
€ 31,00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Streptococcus spp.
Verwandte Kategorien
Anwendung
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Group B Streptococci from clinical samples.
Komponenten
Composition:
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Colistin 10mg
Nalidixic acid 10mg
Gentamicin 2mg
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)