92614
4-Nitro-7-piperazino-benzofurazan
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonym(e):
4-Nitro-7-(1-piperazinyl)-2,1,3-benzoxadiazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Fluoreszenz
λex 395 nm; λem 561 nm in acetone
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(N2CCNCC2)c3nonc13
InChI
1S/C10H11N5O3/c16-15(17)8-2-1-7(9-10(8)13-18-12-9)14-5-3-11-4-6-14/h1-2,11H,3-6H2
InChIKey
MVLWYDGJBGPXOL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?