Fortfahren mit
92091
Periodensystem-Mischung 1 für ICP
TraceCERT®, 33 elements, 10 mg/L in nitric acid
Periodic table mix 1 for ICP
Synonym(e):
Periodensystem-Mischung 1 für ICP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 313,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 313,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 mg/L in nitric acid
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Application
Periodensystem-Mischung 1 für ICP wurde verwendet als Standard für die quantitative Bestimmung der Mineralstoffzusammensetzung in Tenualosa ilisha mittels induktiv gekoppelter Plasma-Atom-Emissionsspektroskopie (ICP-AES).
Analysis Note
10 mg/L: Al, As, Ba, Be, Bi, B, Ca, Cd, Cs, Cr, Co, Cu, Ga, In, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Ni, P, K, Rb, Se, Si, Ag, Na, Sr, S, Te, Tl, V und Zn in 10% Salpetersäure (enthält Spuren von HF)
Other Notes
Eine vollständige Produktliste unseres ICP- und AAS-Sortiments, einschließlich technischer Informationen und Beispielzertifikate, finden Sie auf der Website zu den ICP- & AAS-Standards.
Detaillierte Informationen zu unseren Lösungen für den gesamten Workflow bei ICP-AAS finden Sie in unserer Broschüre: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Im Rahmen unserer Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit stellen wir COAs digital zur Verfügung – laden Sie sie direkt von unserer Website herunter.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
783344113555263
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10099-74-8 + 10022-68-1 + 1327-53-3
CAS No.
7803-68-1 + 7783-08-6 + 10022-31-8 + 10099-74-8 + 7664-39-3 + 10026-22-9 + 10022-68-1 + 13478-00-7 + 10043-35-3 + 1327-53-3 + 13597-99-4 + 10102-45-1 + 10042-76-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
ICP-MS workflow demonstrating the use of single- and multi-element standard mixes for accurate elemental analysis of lithium-ion battery cathode materials.
Nutrigenomic studies on hilsa to evaluate flesh quality attributes and genes associated with fatty acid metabolism from the rivers Hooghly and Padma
Ganguly S, et al.
Food Research International, 103, 21-29 (2018)
Hadis Karami et al.
Biological trace element research, 199(1), 389-400 (2020-04-22)
The present study was devoted to investigate the PTE concentrations including cadmium (Cd), chromium (Cr), copper(Cu), iron (Fe), mercury (Hg), manganese (Mn), nickel (Ni), lead (Pb), arsenic(As), and zinc (Zn) among six types of edible wild, 23 cultivated mushroom samples
Hussein Kadhem Al-Hakeim et al.
Biological trace element research, 189(2), 379-386 (2018-09-02)
A considerable attention has been focused on the possible association between ultra-trace elements (UTEs) status and pathogenesis of many diseases including rheumatoid arthritis (RA). UTEs have important roles in numerous metabolic processes. Serum Cs, Rb, and Re levels in RA
Global Trade Item Number
SKUGTIN
92091-100ML04061833268636
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the 33 elements
    1 answer
    1. As stated in the Analysis Note under the description, the 33 elements present at 10mg/L are as follows: Al, As, Ba, Be, Bi, B, Ca, Cd, Cs, Cr, Co, Cu, Ga, In, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Ni, P, K, Rb, Se, Si, Ag, Na, Sr, S, Te, Tl, V and Zn in 10% nitric acid
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review