Wichtige Dokumente
91625
Vasicinon
analytical standard
Synonym(e):
(3S)-2,3-Dihydro-3-hydroxypyrrolo[2,1-b]chinazolin-9(1H)-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
SMILES String
O=C1N2C([C@@H](O)CC2)=NC3=CC=CC=C31
InChI
1S/C11H10N2O2/c14-9-5-6-13-10(9)12-8-4-2-1-3-7(8)11(13)15/h1-4,9,14H,5-6H2/t9-/m0/s1
InChIKey
SDIVYZXRQHWCKF-VIFPVBQESA-N
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)