Fortfahren mit
86903
Tetrabutylammoniumiodid
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Synonym(e):
TBAI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(I)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.37
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-220-5
Beilstein/REAXYS Number:
3916152
MDL number:
€ 177,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
crystals
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
141-143 °C (lit.), 144-148 °C
λ
10 % in acetonitrile
UV absorption
λ: 290 nm Amax: 0.1, λ: 300 nm Amax: 0.05, λ: 320 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium iodide is an ion-pair chromatography (IPC) reagent suitable for anionic separation sorted by carbon chain length.
Application
Tetrabutylammonium iodide may be used as a mobile phase additive in ion-pair high-performance liquid chromatography (IP-HPLC) assay of 4-aminopyridine in serum. Tetrabutylammonium iodide may also be used as a mobile phase additive in the analysis of tetracycline by reversed-phase IPC. The addition of tetrabutylammonium iodide regulates the retention of tetracyclines.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8689052371140775
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (T)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
141-143 °C (lit.), 144-148 °C
mp
141-143 °C (lit.)
mp
-
mp
141-143 °C (lit.)
quality
LiChropur
quality
-
quality
LiChropur
quality
-
description
cationic
description
-
description
cationic
description
-
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammoniumiodid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)