Wichtige Dokumente
86476
γ-Terpinen
analytical standard
Synonym(e):
1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadien, p-Mentha-1,4-dien
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
bp
182 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
InChIKey
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
γ-Terpinene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Thymus vulgaris L. oil samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).[1]
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
124.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis