Merck
43905
Supelco
Terpinolen
analytical standard
Synonym(e):
4-Isopropyliden-1-methyl-cyclohexen, p-Menth-1,4(8)-dien, p-Meth-1-en-8-yl-formiat
Größe auswählen
1 ML
€ 156,00
€ 156,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 156,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
Beilstein:
1851203
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 156,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
~4.7 (vs air)
Dampfdruck
~0.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥94% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.487-1.491
n20/D 1.489 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
InChIKey
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Flammpunkt (°C)
61 °C - Seta closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis