Fortfahren mit
83059
Pepton aus Kartoffeln
suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus pflanzlicher Quelle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,10
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
€ 85,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
potato
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥4.5% , total nitrogen (N), ≥9.5%
ign. residue
≤22%
loss
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C)
solubility
H2O: 2%, slightly turbid to turbid, yellow to brownish-yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
Application
Hergestellt mittels einer kontrollierten enzymatischen Hydrolyse von Kartoffelproteinen. Eine Quelle für organischen Stickstoff und Wachstumsfaktor empfohlen in Medien für die industrielle Fermentation.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
381431833218332
biological source
potato
biological source
potato
biological source
plant
biological source
plant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
solubility
H2O: 2%, slightly turbid to turbid, yellow to brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
6.5-7.5 (25 °C)
pH
6.7-7.7 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)