Fortfahren mit
82265
m-CP-Selektiv-Supplement II
suitable for microbiology
Synonym(e):
Membran Clostridium perfringens Selektiv-Supplement II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Clostridium spp.
General description
Sterilfiltrierte Lösung von Phenolphtaleindiphosphat empfohlen durch die Direktive des Rates der Europäischen Union 98/83/EC zur selektiven Isolierung von Clostridium perfringens.
Application
for the selective isolation of Clostridium perfringens
Other Notes
(Eine Ampulle ist ausreichend für 500 mL Medium)
Phenolphthalein-diphosphat 0.05 g, dest. Wasser 10 ml
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
770937560551962
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
suitable for microbiology
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Clostridium spp.
suitability
-
suitability
selective and differential for Clostridium spp.
suitability
Clostridium spp.
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)