Fortfahren mit
77253
Heptafluorbuttersäureanhydrid
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥99.0%
Synonym(e):
HFAA, HFBA, Perfluorbuttersäureanhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
10 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.070,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF3CF2CF2CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.06
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-410-8
Beilstein/REAXYS Number:
856036
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC), ≥99.0%
Form:
liquid
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.287 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.674 g/mL at 20 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
InChI key
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Heptafluorbuttersäureanhydrid ist ein perfluoracyliertes Acylierungsreagens, das stabile, flüchtige Derivate mit Alkoholen, Aminen und Phenolen bildet. Es wird hauptsächlich eingesetzt, um elektroneneinfangende Derivate für den GC/Elektroneneinfang-Nachweis zu erzeugen. Es wird allgemein mit einem Säurefänger eingesetzt, um die Reaktion zum Abschluss zu bringen und Säulenschäden durch saure Nebenprodukte der Derivatisierungsreaktion zu vermeiden. Es wird auch zum regelmäßigen Prüfen von Missbrauchsdrogen wie Amphetaminen und Phencyclidin mittels GC-MS-Verfahren eingesetzt.
Application
Weitere Informationen entnehmen Sie den Produktinformationen.
Packaging
Klares Borosilikatglas, hohe Hydrolysebeständigkeit (Typ I)
Analysis Note
Geeignet für die Derivatisierung von Aldosteron, Digoxin, Digitoxin und Metaboliten, Estradiol, Postaglandinen F und F, 3-Oxo-Δ4-steroiden, Steroiden und Testosteron.
Other Notes
Reagens für 3-Enolheptafluorbutyrat, Heptafluorbutyrat, Heptafluorbutyryl, 17-Heptafluorbutyryl und 17-Heptafluorbutyrat.
HFAA acyliert Amine, Aminosäuren und andere Verbindungen. HFBA-Derivate sind hochflüchtig und werden in der GC-Trennung eingesetzt.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
394912H100691719
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations, reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
bp
108-110 °C (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
density
1.674 g/mL at 20 °C
density
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptafluorbuttersäureanhydrid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)