75778
Vincamin
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0%
Optische Aktivität
[α]/D +43.0±2°, c = 1 in pyridine
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@@]12CCCN3CCc4c(C13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
InChIKey
RXPRRQLKFXBCSJ-GIVPXCGWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?