75349
Oligo dT-Cellulose
suitable for affinity chromatography
Synonym(e):
Oligothymidylsäure, immobilisiert auf Cellulose
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Kapazität
~20 A260 units/g, material capacity (poly A)(pH 7.5 in 0.5 M NaCl, 0°C)
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)