Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 28,90 € 21,67 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,00 € 29,25 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.260,00 |
Über diesen Artikel
€ 21,67
Listenpreis€ 28,90Sparen Sie 25%vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
590 °C
potency
1830 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
235-239 °C/1013 hPa
mp
63-65 °C
transition temp
flash point 118 °C
solubility
3.9 g/L
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Verdichtung von Mono-4-chlor-3-methylphenylphosphatester und Di-4-chlor,3-methylphenylphosphatester mittels kinetischer Untersuchung: Diese Studie diskutiert eine Methode, bei der 4-Chlor-3-methylphenol und POCl3 in einem Verhältnis von 2:1 verwendet werden, um ihr kinetisches Verhalten zu untersuchen (AR Teli, AA Khan, SH Dar, A Rashid, 2017).
- Kommerziell bedeutende chlorierte Phenole: Erläutert die Verwendung von 4-Chlor-3-methylphenol und anderen chlorierten Phenolen in verschiedenen industriellen Anwendungen (K Smith, G El-Hiti).
Analysis Note
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 64 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 67 °C
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description for synthesis | description 99% |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility 3.9 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| form powder | form crystals | form solid | form solid |
| density 1.37 g/cm3 at 20 °C | density 0.67 g/cm3 | density 1.034 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlor-3-methylphenol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?