Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 468,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H80O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
653.07
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-37-39(42)38-46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39,42H,3-38H2,1-2H3
InChI key
VSZCJVIEISRCQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
1,3-Dinonadecanoin wurde als Lipidstandard bei der Quantifizierung von Phospholipiden in Milchprodukten mit Festphasenextraktion und anschließender Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) mit UV- oder Verdampfungs-Lichtstreudetektor (ELSD) verwendet.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Determination of phospholipids in dairy products by SPE/HPLC/ELSD.
Avalli A and Contarini G
Journal of Chromatography A, 1071(1-2), 185-190 (2005)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 68633-25MG | 04061835561063 |