Fortfahren mit
02193
Monononadecanoin
analytical standard
Synonym(e):
Glycerin-Monononadecanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H44O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.58
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
InChI
1S/2C22H44O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-20-21(24)19-23;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-21(19-23)20-24/h2*21,23-24H,2-20H2,1H3
InChI key
SNBRFGSCPLJOMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Monononadecanoin kann als Referenzstandard für die Trennung und Isolierung von neutralen Lipiden von einem Lipidgemisch in individuelle Klassen mit hoher Ausbeute und in hoher Reinheit durch die Verwendung von gebundenen Phasensäulen verwendet werden.
Packaging
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2265G2289W222322
description
analytical standard
description
≥99%
description
meets USP testing specifications
description
97%, FG
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
FG
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
99.0-101.0% anhydrous basis
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)