Merck
68437
Kampferöl-3-Glucosid
analytical standard
Synonym(e):
Kaempferol-3-β-D-glucopyranosid, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-3-glucosid, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 3-Glucosylkaempferol, Astragalin, Kaempferol-3-glucosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤12.0% water
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
General description
Kaempferol 3-glucoside is a flavonoid glycoside that occurs naturally in Cleome and Capparis species of plants.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Ähnliche Kaempferol-glucoside reduzieren die Nahrungsaufnahme und die entsprechenden Gewichtszunahme in Wistar Ratten.Das Glucosid wurde nicht geprüft.
Ähnliche Kaempferolglykoside reduzieren die Nahrungsaufnahme und entsprechend die Gewichtszunahme in Wistar Ratten. Das Glucosid wurde nicht geprüft.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kampferöl-3-Glucosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)