Merck
28029
Anaerobentopf
suitable for microbiology
Synonym(e):
Anaerobic Chamber, Anaerobic Culture Jar
Größe auswählen
1 EA
€ 325,00
€ 325,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 325,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
€ 325,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Materialien
polycarbonate lid
Anwendung(en)
microbiology
Anwendung
System zur Herstellung anaerober Atmosphären. Polycarbonattopf von 2.5 Liter Kapazität und ein Verschluss, der mit vier Klammern befestigt wird. Allfälliger Überdruck wird automatisch ausgeglichen. Der Verschluss hat einen Griff. Plattenkorb inbegiffen.
Anaerobe Atmosphäre-Erzeugung Beutel (Kat.-Nr 68061) sind nicht enthalten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.