Merck
66411
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexanon
mixture of isomers, ≥98.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (GC)
Zusammensetzung
3-methylcyclohexanone, ~70%
4-methylcyclohexanone, ~30%
Brechungsindex
n20/D 1.446
bp
167-169 °C (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCC(=O)CC1.CC2CCCC(=O)C2.CC3CCCCC3=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)