932140
PXZ-DPS
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
10,10′-(4,4′-Sulfonylbis(4,1-phenylene))bis(10H-phenoxazine)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
energy gap
0.08 eV (delta EST)
Beschreibung
2.8 eV (Eg: HOMO-LUMO gap)
Verlust
0.5% TGA, > 220 °C (weight loss)
Löslichkeit
toluene: soluble
Fluoreszenz
λem 507 nm±10 nm (PL)
Energie der Orbitale
HOMO - 5.59 eV
LUMO - 2.79 eV
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable