Wichtige Dokumente
62930
L-Lysin -monohydrochlorid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
(S)-2,6-Diamino-hexansäure -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (AT)
Optische Aktivität
[α]20/D +20.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
mp (Schmelzpunkt)
263 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)