Wichtige Dokumente
61904
2-Methylbutyraldehyd
analytical standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3919 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
Dichte
0.806 g/mL at 20 °C
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)C(C)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
BYGQBDHUGHBGMD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
23.0 °F
Flammpunkt (°C)
-5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEActive Filters