Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
1-Pentanol, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
10 %, 100 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
substances darkened by H2SO4, in accordance, ≤0.005% free acid (as CH3COOH), ≤0.1% carbonyl compounds (as HCHO), ≤0.1% water
evapn. residue
≤0.002%
color
clear
refractive index
n20/D 1.409 (lit.), n20/D 1.410
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.5 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCCCCO
functional group
hydroxyl
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC) | description ACS reagent, ≥99% | description ReagentPlus®, ≥99% | description analytical standard |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent | grade - | grade analytical standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99.8% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp 136-138 °C (lit.) | bp 136-138 °C (lit.) | bp 136-138 °C (lit.) | bp 136-138 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanol
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-41-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?