Fortfahren mit
61609
Dodecansäure
analytical standard
Synonym(e):
Laurinsäure, NSC 5026
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.32
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-582-1
Beilstein/REAXYS Number:
1099477
MDL number:
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
43-46 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Substrat für CYP 4A11
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L4250L556PHR1580
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC/titration)
assay
98%
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecansäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
348.8 °F - closed cup
flash_point_c
176 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)