Merck
61130
Millipore
Kundrat-Agar
suitable for microbiology
Synonym(e):
Test-Agar für den Rückstandstest nach Kundrat
About This Item
UNSPSC-Code:
41171606
NACRES:
NA.74
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 10 g/L
bromocresol purple, 0.016 g/L
casein peptone, 7.8 g/L
gelatin, 4 g/L
D(+)-glucose, 1 g/L
meat peptone, 7.8 g/L
sodium chloride, 3 g/L
starch, 4 g/L
yeast extract, 2.8 g/L
pH-Endwert
6.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
nonselective and differential for Bacillus spp.
Anwendung
Zur routinenmässigen qualitativen Detektion von Antibiotika, Sulfonamidrückständen und anderen chemotherapeutischen Agentien aus tierischen Nahrungsmitteln gemäss Kundrat.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
ibid.
Fleischwirtsch., 52, 485-485 (1972)
W. Kundrat
Z. Anal. Chem., 243, 624-624 (1968)