60761
Nano-Kieselgel RP-18W auf DC-Alufolien
suitable for HPTLC, fluorescent indicator, aluminum cards
Synonym(e):
DC-Alufolien-Nano-Kieselgel RP-18W
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
aluminum cards
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic
fluorescent indicator
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
150 μm
150 μm
Partikelgröße
≥8 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
operating pH range
2-10
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)