Fortfahren mit
1.12422
N-Acetyl-L-Cystein
for biochemistry
Synonym(e):
N-Acetyl-L-Cystein, 2-Acetamido-3-mercaptopropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 916,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.19
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
210-498-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 49,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5-2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
110.4 °C
solubility
179.5 g/L
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
730 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Development and characterization of a spray-dried inhalable ternary combination for the treatment of Pseudomonas aeruginosa biofilm infection in cystic fibrosis: In dieser Studie wird eine neuartige N-Acetyl-L-Cystein-Anwendung in Aerosolform zur Behandlung von Pseudomonas-aeruginosa-Biofilminfektionen bei Mukoviszidose-Patienten vorgestellt und ihr Potenzial zur Verbesserung der Lungenfunktion und Verringerung der bakteriellen Besiedlung hervorgehoben (Alhajj et al., 2024).
  • Emetine induces oxidative stress, cell differentiation and NF-κB inhibition, suppressing AML stem/progenitor cells: Diese Forschungsarbeit zeigt, dass N-Acetyl-L-Cystein als Teil einer Kombinationstherapie die oxidative Stressreaktion bei akuter myeloischer Leukämie verstärkt und eine gezielte therapeutische Strategie gegen Leukämiestammzellen ermöglicht (Silva et al., 2024).
  • N-acetylcysteine Treatment in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Chronic Bronchitis/Pre-COPD: Distinct Meta-analyses: Diese Metaanalyse zeigt die Wirksamkeit von N-Acetyl-L-Cystein bei der Verringerung von Exazerbationen und der Verbesserung der antioxidativen Abwehr bei COPD und chronischer Bronchitis, was auf einen signifikanten therapeutischen Nutzen bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen hindeutet (Papi et al., 2024).
  • Tannic acid- and N-acetylcysteine-chitosan-modified magnetic nanoparticles reduce hepatic oxidative stress in prediabetic rats: N-Acetyl-L-Cystein, das zur Modifizierung magnetischer Nanopartikel verwendet wird, zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Reduzierung von oxidativem Stress und Leberschäden in einem Rattenmodell für Prädiabetes, was sein Potenzial für vorbeugende Therapien unterstreicht (Świętek et al., 2024).
  • Phenylarsine oxide induced corneal injury involves oxidative stress mediated unfolded protein response and ferroptotic cell death: Amelioration by NAC: Diese Forschungsarbeit beschreibt die Rolle von N-Acetyl-L-Cystein bei der Abschwächung von oxidativem Stress und Ferroptose in Hornhautzellen und ermöglicht Einblicke in seine Schutzwirkung gegen chemisch verursachte Augenschäden (Kandhari et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 99.0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes Kristallpulver oder farblose Kristalle
Aussehen der Lösung (1 mol/l, Wasser): klar und farblos
Spez. Drehung(α 20/D, 50 g/l, Puffer pH 7,0): +21,0 bis +27,0
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
L-Cystein (HPLC): ≤ 0,02 %
Andere Ninhydrin-positive Substanzen: ≤ 0,1 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
106425A9165PHR1098
description
for biochemistry
description
Mucolytic agent and thiol-based antioxidant that has a protective effect against oxygen free radicals in early septic shock.
description
suitable for cell culture, BioReagent
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
110.4 °C
mp
-
mp
106-108 °C (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
solubility
179.5 g/L
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL (with heating)
solubility
-
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-Cystein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)