Merck
573701
Supelco
Dowex SBR-C Cl- Form
chloride form
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
condensate grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
cross-linkage 8%
Form
beads
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
quaternary ammonium
Partikelgröße
16-45 mesh
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.4 meq/mL by wetted bed volume
Schüttdichte
705 g/L (20.0 kg/cuft)
Trenntechnik
anion exchange
Anwendung
Stark basischer /Typ I) Anionentauscher mit einer engen Partikelgrößenverteilung, geeignet für Tiefbett-Kondensatreinigung und Mischbett-Applikationen. Dieses Harz ist gut geeignet für die Demineralisierung; entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25..
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)