Merck
56912
Supelco
Aluminium Bronze
manufactured by MBH Analytical Ltd (32X ALB2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Materialien
disks
Qualität
analytical standard
Methode(n)
XRF: suitable
Durchm. × H
43 mm × 20 mm , dimensions are approximate
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)