Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 112,00 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 253,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.050,00 |
Über diesen Artikel
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
potency
169 mg/kg LD50, oral (Rat), >2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L in H2O)
mp
200 °C (decomposition)
solubility
5.1 g/L
density
2.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[V](=O)(=O)O.N
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
InChI key
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Application
- Femtosecond laser self-assembly for silver vanadium oxide flower structures: Diese Studie untersucht die Verwendung von Femtosekundenlasertechniken zur Strukturierung von Silbervanadiumoxid in blumenähnliche Gebilde, die möglicherweise zur Verbesserung der Anwendbarkeit des Materials in verschiedenen optischen Anwendungen beitragen (Sun et al., 2019).
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,05 %
Fe (Eisen): ≤ 0,003 %
Pb (Blei): ≤ 0,003 %
Entspricht Ph. Eur.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7803-55-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?