53963
Theaflavin-monogallat
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
Mixture of Theaflavin 3-gallate and Theaflavin 3′-gallate
Assay
≥80% (HPLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C36H28O16/c37-14-5-20(39)18-10-25(44)33(50-28(18)7-14)12-1-16-17(34-26(45)11-19-21(40)6-15(38)8-29(19)51-34)9-27(46)35(30(16)32(48)24(43)2-12)52-36(49)13-3-22(41)31(47)23(42)4-13/h1-9,25-26,33-34,37-42,44-47H,10-11H2,(H,43,48)/t25-,26?,33-,34?/m1/s1
InChIKey
CKDOBTPKUHSESZ-MALJIYBWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)