Wichtige Dokumente
52919
Hexatriacontan
analytical standard
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
17.6 (vs air)
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
75-77 °C
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
InChIKey
YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)