Fortfahren mit
O504
Octacosan
99%
Synonym(e):
n-Octacosane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)26CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.76
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-125-7
Beilstein/REAXYS Number:
1770570
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 60,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
13.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
powder
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChI key
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
49314745711674684
Octacosan analytical standard
Supelco
74684
Octacosan
description
99%
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
anhydrous, ≥99%
description
analytical standard
assay
99%
assay
≥98% (CP)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
liquid
form
-
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
bp
174 °C (lit.)
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
mp
57-64 °C (lit.), 59-64 °C
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 16.5 °C), 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octacosan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
440.6 °F
flash_point_c
227 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)